Learn More
Brady™ Señales de advertencia de radiación láser de poliéster
Código de producto. 10244804
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
22 mm
43 mm
173 mm
Anchura (métrico):
25,00 mm
50 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 rollo
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10244804 173 mm 200 mm 1 PCS
11818030 22 mm 25,00 mm 1 rollo
11740314 43 mm 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10244804 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250229
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 309-TRI 200-B7541 (DE MARCA)
Altura (métrico) 173 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Forma Triangular
Color Negro sobre amarillo