Learn More
Brady™ Etiquetas adhesivas de poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ETIQUETA ARRET D 'URGENCIA 100X150MM B7541 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Texto mostrado | Seguridad con máquinas |
| Tipo de producto | Etiqueta de seguridad |