Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12809948
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
1,27 x 4,57 cm (An x Al)
1,52 x 6,67 cm (An x Al)
1,9 x 5,59 cm (An x Al)
1,9 x 4,57 cm (An x Al)
2,54 x 1,9 cm (An x Al)
2,54 x 2,54 cm
6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Acabado:
Mate
Para utilizar con (equipo):
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm
Cantidad:
1500 rodillos
1500/paq.
2500/paq
2500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Acabado Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
12809948 1,52 x 6,67 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500/paq. 1 rollo
30041436 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 2500/paq paquete de 2500
13455748 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 5000/paq. 1 rollo
15348274 2,54 x 2,54 cm Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500/paq. 1 rollo
15108385 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 2500/paq. 1 rollo
12678293 1,9 x 5,59 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500 rodillos 1 rollo
30041400 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 2500/paq paquete de 2500
15561203 1,9 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500/paq. 1 rollo
12646045 1,27 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500 rodillos 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12809948 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 116371
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fines de identificación y códigos de barras
  • Disponibles con un acabado satinado o mate
  • Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-153-461-1.5-SC
N.° por paquete 1500 etiquetas/rollo
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Tamaño (métrico) 1,52 x 6,67 cm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 19,05 mm
Dimensiones (L x An) 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Longitud (imperial) 2,62 in
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 1,52 cm
Anchura del área imprimible (imperial) 66.68 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 2,62 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 6,67 cm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-153-461-1.5-SC