Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Código de producto. 17170521
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Blanco
Azul, Blanco
Blanco
Naranja, Blanco
Rojo, Blanco
Rosa, Blanco
Verde, Blanco
Longitud (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
17170521 Amarillo, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17180521 Rojo, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17190521 Rosa, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17100531 Naranja, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17110531 Verde, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17120531 Azul, Blanco 9,53 mm paquete de 1500
17110521 Amarillo, Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17120521 Rojo, Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17130521 Rosa, Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17140521 Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17150521 Verde, Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17160521 Azul, Blanco 12,70 mm paquete de 2500
17130531 Amarillo, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
17140531 Rojo, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
17150531 Rosa, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
17160531 Naranja, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
17170531 Verde, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
17180531 Azul, Blanco 15,24 mm paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17170521 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 307007
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
  • La etiqueta permanecerá fija y será legible, incluso cuando se exponga a productos químicos o se almacene en nitrógeno líquido
  • Gracias a la impresión de subsuperficies, el código de color de la etiqueta no se desvanecerá, decolorará ni se borrará y continuará ofreciendo un rápido reconocimiento de muestras mucho después de su impresión
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Amarillo, Blanco
Acabado Brillo
Formato Rollo
Material Poliéster
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de temperaturas frías, Etiquetado de componentes y equipos, Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP™ Impresora de etiquetas BradyPrinter i3300, impresora industrial de etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 1500 juegos/caja
Cantidad 1500 etiquetas/rollo
Forma Rectángulo con círculo
Intervalo de temperatura (imperial) -320,8 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,0762 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensiones (L x An) 9.53 x 25.4 mm
Longitud (imperial) 0,375 in
Longitud (métrico) 9,53 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-304-494-YL