Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Beschreibung
- La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Naranja, Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Área delantera |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?