Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para M610, M710, M611
Código de producto. 17897954
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,24 m x 48,26 mm
15 m x 4,5 mm
15 m x 8 mm
Color:
Blanco
Gris
Plata
Transparente
Tipo de adhesivo:
Acrílico permanente
Caucho permanente
Acabado:
Brillo
Mate
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tipo de adhesivo Acabado unitSize
17897954 15 m x 8 mm Blanco Acrílico permanente Brillo cada uno
17858044 15,24 m x 48,26 mm Gris Caucho permanente Mate cada uno
17887894 15,24 m x 48,26 mm Plata Acrílico permanente Brillo cada uno
17818004 15 m x 4,5 mm Transparente Acrílico permanente Mate cada uno
17837854 15 m x 8 mm Transparente Acrílico permanente Mate cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17897954 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312185
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster para uso con Brady™ Impresoras M611, M610 y M710.
  • Marcadores de bloque de terminales para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611
  • Este material cuenta con el reconocimiento UL y su cinta respectiva
  • También se pueden imprimir piezas en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 1 etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 15 m x 8 mm
Longitud (imperial) 49.21 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 0,31 in
Anchura (métrico) 8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 8 mm
Alternate Part Number M6C-8-422-TB