Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster
Código de producto. 13531460
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13531460 Transparente cada uno
13521460 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13531460 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142886
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster son ideales para el seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general y etiquetado de inventario e inspección.
  • Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos, resistente a la corrosión, resistente a la humedad, resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL
Descripción Etiquetas de poliéster para impresoras BBP33/i3300
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente
Pantalla Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 1500 etiquetas/caja
Cantidad 1500/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 76,2 × 25,4 mm (An × Al)
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,019 mm
Repetición vertical (métrico) 28,6 mm
Calibre de alambre 10 AWG
Dimensiones (L x An) 25,40 x 76,20 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-18-430