Descripción
- Úselo junto con el pie izquierdo para crear una ruta visual que facilite una salida rápida durante cortes de energía y situaciones de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | B324 HUELLA DE VINILO DERECHA 12 in BRILLO 1 PC |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; Resolución IMO A.752(18); ISO/CD 15370; Comité de Seguridad Marina MSC.27(61); DIN 67 510 (Apartados 1-4) y norma PSPA 002 Apartado 2. Cumple con OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F0502 |
| Descripción | Huella que brilla en la oscuridad - Pie derecho |
| Para utilizar con (aplicación) | Use junto con el pie izquierdo para crear una ruta visual |
| Altura (imperial) | 12 in |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +176 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +80°C |
| Grosor | 0,2 mm |
| Mostrar más |