Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinza compuesta de vidrio y poliéster/pinza de varilla de acero
Código de producto. 10556823
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Abrazadera de poliéster y vidrio/varilla de acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10556823 Abrazadera de poliéster y vidrio/varilla de acero cada uno
1 options
Código de producto. 10556823 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06246510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.00€
    479.76€ / paquete de 1
    Ahorro 186.24€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Material Abrazadera de poliéster y vidrio/varilla de acero
Para utilizar con (equipo) Para fijar tapas en recipientes de reacción y montarlas en un soporte