Learn More
Cole-Parmer™ Cable de poliéster
Código de producto. 11746088 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11746088 60 m cada uno
11736088 30 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11746088 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0549936
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Utilice esta línea trenzada sólida con el equipo de muestreo que pesa menos de 75 lb (34 kg)
  • La carga máxima es 110 lb (50 kg)
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 60 m