Learn More
Polidimetilsiloxano, trimetilsiloxio terminado, P.M. 117000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339058 1 L 1 litro
11329058 50 mL 50 ml
11319058 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042504.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9016-00-6
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) 74.15
Número MDL MFCD00084411
Clave InChI SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Dimetilsilanona
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Color Incoloro
Nombre de nota M.W. 117,000
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición >205°C
Punto de fusión <-40°C
Densidad 0.976 g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 315°C (599°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4035