Learn More
Almidón de polidialdehído (Dialdehído polimérico), TRC
Código de producto. 30135588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135588 5 g 5 g
30012471 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6880635G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9047-50-1
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
SMILES CC(C=O)C(CC(C=O)OC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydialdehyde Starch (Polymeric Dialdehyde)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-7(4-10)8(5-11)3-9(6-12)13-2/h4,6-9,11H,3,5H2,1-2H3