Learn More
Polidextrosa, TRC
Código de producto. 30428291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30428291 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30428291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68805550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydextrose
CAS 68424-04-4
Fórmula molecular C12H22O11
Cantidad 50 g
Sinónimo POLYDEXTROSE, Poly-D-glucose, dextrose/sorbitol condensation polymer, Polydextrose solution, Unii-vh2xou12ie, Water-soluble dietary fiber
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)O)O)O)O)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 342.3