Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polydextrose |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 110°C to 130°C |
| Información de solubilidad | soluble aq. soln. |
| Cantidad | 25 g |
| Pérdida por secado | ≤4 % |
| Envase | frasco de vidrio |