Learn More
Polydatin, TRC
Código de producto. 30012874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012874 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30012874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688053100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4',5-Trihydroxystilbene-3-O-beta-D-glucopyranoside
CAS 65914-17-2
Fórmula molecular C20 H22 O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo beta-D-Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl, beta-D- (6CI), 3-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-glucopyranoside, 3,4'-5-Trihydroxystilbene-3-beta-D-glucopyranoside, Polydatin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(C=Cc3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hidroxi-5-[2-(4-hidroxifenil)etenoilo]fenoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 390.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1315