Learn More
Polydatin, MedChemExpress
Código de producto. 16498986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498986 100 mg 100 miligramos
16492346 500 mg 500 miligramos
16481486 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0120A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Polydatin (Piceid), extracted from the roots of Polygonum cuspidatum Sieb, a widely used traditional Chinese remedies, possesses anti-inflammatory activity in several experimental models. Polydatin (Piceid) inhibits G6PD and induces oxidative and ER stresses.
Polydatin (Piceid), extracted from the roots of Polygonum cuspidatum Sieb, a widely used traditional Chinese remedies, possesses anti-inflammatory activity in several experimental models. Polydatin (Piceid) inhibits G6PD and induces oxidative and ER stresses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydatin
CAS 27208-80-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo Piceid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (74.29 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(/C=C/C3=CC=C(O)C=C3)=CC(O)=C2.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 390.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.38
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation