Learn More
Polígrafo 632, TRC
Código de producto. 30418164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30418164 2.5 g
1 options
Código de producto. 30418164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6989702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-97-5
Fórmula molecular C26 H50 O4
Peso molecular (g/mol) 426.67
Sinónimo Adipic acid, didecyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, didecyl ester (9CI), DB 31, DB 31 (ester), Di-n-Decyl adipate, Dicapryl adipate, Didecyl adipate, NSC 4445, Polycizer 632
Nombre IUPAC Didecil hexanedioato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid, didecyl ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-29-25(27)21-17-18-22-26(28)30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3709