missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ekastu Safety™ Guantes de protección química M2-PLUS

Código de producto. 10636001
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10, 10,5, 10.5
8, 8,5, 8.5
9, 9,5, 9.5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
10636001 9, 9,5, 9.5
10117140 10, 10,5, 10.5
10084980 8, 8,5, 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10636001 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 481112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Resistente a ácidos, bases, aceites y grasas orgánicas, así como a la contaminación bacteriológica. EKASTU Safety™ Los guantes de protección química M2-PLUS están hechos de policloropreno (PVC)

  • Categoría 3
  • Longitud: 31 cm
  • Color: azul de medianoche
  • Hecho de policloropreno
  • Aprox. 31 cm de largo
  • Forma anatómica con buena capacidad de tacto.
  • Desinfectado, forrado de algodón, estampado para un agarre antideslizante.
  • Algodón flocado
  • Alta resistencia a la abrasión.
  • Resistente a muchas sustancias químicas como ácidos, bases, aceites y grasas orgánicos, así como a la contaminación bacteriológica.
  • El guante se puede utilizar universalmente para laboratorio, comercio e industria con una excelente sensación en la punta de los dedos.
  • Excelente resistencia a la abrasión y, por lo tanto, una vida útil muy larga.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad DIN EN 374-1/374-2/374-3/388/420
Material del manguito Policloropreno
Descripción Resistencia a la abrasión: 3
Color Azul medianoche
Cut Resistance Rating 1
Hand Específico
Material Policloropreno
Tamaño 9, 9,5, 9.5
Revestimiento Flocado de algodón
Índice de pinchazos 0
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 31 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.