Learn More
Ekastu Safety™ Guantes de protección química M2-PLUS
Código de producto. 10117140
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10, 10,5, 10.5
8, 8,5, 8.5
9, 9,5, 9.5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
10117140 10, 10,5, 10.5
10636001 9, 9,5, 9.5
10084980 8, 8,5, 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10117140 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 481113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a ácidos, bases, aceites y grasas orgánicas, así como a la contaminación bacteriológica. EKASTU Safety™ Los guantes de protección química M2-PLUS están hechos de policloropreno (PVC)
  • Categoría 3
  • Longitud: 31 cm
  • Color: azul de medianoche
  • Hecho de policloropreno
  • Aprox. 31 cm de largo
  • Forma anatómica con buena capacidad de tacto.
  • Desinfectado, forrado de algodón, estampado para un agarre antideslizante.
  • Algodón flocado
  • Alta resistencia a la abrasión.
  • Resistente a muchas sustancias químicas como ácidos, bases, aceites y grasas orgánicos, así como a la contaminación bacteriológica.
  • El guante se puede utilizar universalmente para laboratorio, comercio e industria con una excelente sensación en la punta de los dedos.
  • Excelente resistencia a la abrasión y, por lo tanto, una vida útil muy larga.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 374-1/374-2/374-3/388/420
Material del manguito Policloropreno
Descripción Resistencia a la abrasión: 3
Color Azul medianoche
Cut Resistance Rating 1
Hand Específico
Material Policloropreno
Tamaño 10, 10,5, 10.5
Revestimiento Flocado de algodón
Índice de pinchazos 0
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 31 cm