Learn More
Sanplatec™ Desecador de vacío de policarbonato
Descripción
- Visión clara. Es fácil ver el estado de los artículos almacenados y el momento del cambio de gel de sílice.
- Tipo de sello seco con junta tórica. Sin preocupaciones por la capa de grasa.
- La más alta intensidad en resina transparente. Apenas se rompe al caerse.
- La placa de cerámica tiene resistencia al calor, resistencia a la corrosión y no adhesividad.
- Características del material de PC: Buena resistencia a la tracción, a los golpes y al calor.
- También está disponible una placa de repuesto para cada tipo (PC-210/250 kg).
- El diámetro de la boquilla es de 9 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Incluye | Llave de paso, manómetro |
| Altura (métrico) | 373 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 230 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 250 mm |