Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cámara y placa de vacío de policarbonato
Descripción
- La junta tórica de una pieza sella la parte superior de policarbonato transparente a la placa base de policarbonato blanco
- La llave de paso de polipropileno con tapón de PTFE Teflon™ y la manguera dentada cónica admiten tubos con un D.I. de 6 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Cámara y placa de vacío |
| Incluye | La junta tórica de una pieza sella la parte superior de policarbonato transparente a la placa base de policarbonato blanco |
| Altura (métrico) | 16 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,8 cm |