Learn More
Cole-Parmer™ Herramientas de tensado de policarbonato
Código de producto. 11785049 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11785049 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 11785049 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0683007
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Ajuste la tensión de la luz a muy apretada con esta herramienta. La herramienta de tensado de policarbonato Cole-Parmer™ dispone de configuraciones de tensión ajustables por dial. Simplemente apriete el mango para tirar de la brida a una tensión pre
La herramienta resistente a impactos absorbe todos los impactos. Ideal para cables o bridas de 18 a 175 lb. No es necesaria la torsión.
Especificaciones
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Fijación uniforme o trabajo en serie, equipado con un dispositivo de corte
N.° por paquete 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De−40 ° a +85 °C
Tipo de producto Herramientas de tensado