Learn More
Resina de policarbonato, ∽ M.W. 45.000, sedimentos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10307840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10163810 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10255660 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10307840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.50€
    20.65€ / 5 g
    Ahorro 2.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24936-68-3
Fórmula molecular (C16H14O3)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00084476
SMILES CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polycarbonate resin
Color Sin designar
Nombre de nota M.W. 64.000
Forma física Sedimentos
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 5 g
Fórmula lineal [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n