Learn More
3M™ Gafas protectoras de seguridad de policarbonato, serie 2750
Código de producto. 10319704
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tinción de lente unitSize
10319704 Transparente cada uno
10616485 Gris cada uno
2 options
Código de producto. 10319704
Marca: 3M™ 7000032454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen longitud de plantilla ajustable para mayor comodidad y conformidad. Las gafas de seguridad de protección de policarbonato 3M ofrecen una excelente resistencia a impactos.
Proporcionan características y estilo adicionales para aumentar la seguridad, la comodidad y la aceptación del usuario.
  • Excelente resistencia a impactos
  • La lente de policarbonato proporciona una protección fiable contra determinados niveles de radiación UV peligrosa
  • Longitud de varilla ajustable para adaptarse a cada persona
  • Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
  • Ideales para su uso en numerosos entornos, incluidos agricultura, trabajo de montaje, talleres de automoción, construcción, DIY, molienda, laboratorios, ingeniería ligera y carpintería
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad; gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción,‎ silvicultura
Color de marco Negro
N.° por paquete 1 unidad
Estilo de patillas Plano, longitud ajustable
Lens Material Policarbonato