Learn More
Masterflex™ Adaptador Luer macho de policarbonato
Código de producto. 15216088 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer Lock macho × DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) Púa de perfil bajo
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15216088 Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas) paquete de 25
15354414 Encaja en Luer Lock macho × DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) Púa de perfil bajo paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15216088 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10€
    27.40€ / paquete de 25
    Ahorro 2.70€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Especificaciones
Material Policarbonato
Para utilizar con Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Adaptador Luer