Specifications
| Tipo | Caudalímetro de área variable |
| Exactitud | ±4 % (escala completa) |
| Float Material | Acero inoxidable |
| Tasa de presión | 100 psig |
| Intervalo de caudal | De 0,1 a 1,2 LPM |
| Para utilizar con (aplicación) | Válvula de ajuste de precisión para un control de flujo preciso y sin fugas |
| Repetibilidad | ±1% |
| Temperatura (métrico) | 65 °C |