Learn More
Brand™ Desecadores de policarbonato
Código de producto. 10444641 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
195 mm
240 mm
300 mm
Diámetro exterior (imperial):
170 mm
235 mm
285 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10444641 195 mm 170 mm cada uno
10202081 240 mm 235 mm cada uno
10212081 300 mm 285 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10444641 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 65805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.83€
    108.35€ / paquete de 1
    Ahorro 9.48€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante. Los desecadores de policarbonato BRAND™ cuentan con un tapón de ventilación con válvula antirretorno en la tapa y una junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK) comprimida por vacío para sellar la tapa y la base. Ligereza y manipulación sencilla.
  • Incluye tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante.
  • Tapón de ventilación con válvula antirretorno en la tapa.
  • La junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK), comprimida por vacío, proporciona un sellado entre la tapa y la base.
  • Ligereza y manipulación sencilla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante
Tipo de producto Desecador
Incluye Junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK)
Altura (métrico) 195 mm
Diámetro exterior (imperial) 170 mm