Learn More
Brand™ Tubo de policarbonato para centrífuga
Código de producto. 11848321 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11848321 100 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11848321 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 781040
Con graduaciones en relieve cada, aproximadamente, 2 mm.
  • Sin reborde, fondo redondo
  • Transparente, tono ligeramente amarillo
  • Soportan una RCF de hasta 20 000
  • Se suministra en un paquete de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Policarbonato
Envase 10/paq.
Forma del fondo Redondo
Diámetro (métrico) 45 mm
Graduaciones 2 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 20.000 x g