Learn More
HUBER Baño de policarbonato
Código de producto. 10744826
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
10744826 118 A cada uno
10112214 106 A cada uno
10131085 108 A cada uno
10744636 110 A cada uno
10666137 112 A cada uno
10374245 130 A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10744826 Proveedor HUBER N.º de proveedor 30526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.00€
    879.47€ / paquete de 1
    Ahorro 47.53€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Una gama de baños de policarbonato en varias capacidades
Baño de policarbonato
Especificaciones
Descripción Baño
Material Policarbonato
Modelo 118 A