Learn More
Policarbatomo, TRC
Código de producto. 30424248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424248 10 mg 10 miligramos
30417744 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69896010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64440-88-6
Fórmula molecular C10 H18 N4 S8 Zn2
Peso molecular (g/mol) 581.61
Sinónimo Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di- (9CI), Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]dizinc, Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Bis-Dithane, Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylenebis(dithiocarbamate), Polycarbamate, TOC 3204, TOC 3204F
Nombre IUPAC dimetilcarbamotioilsulfanil-[2-(dimetilcarbamothioilsulfanilzinciosulfanilcarbotioillamino)etilcarbamotioilsulfanilo]zinc
SMILES CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polycarbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2S4.2C3H7NS2.2Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;2*1-4(2)3(5)6;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);2*1-2H3,(H,5,6);;/q;;;2*+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.788