Learn More
Policaprolactona, MW ∼80.000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17231152 500 g 500 g
17138258 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178305000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24980-41-4
Fórmula molecular (C6H10O2)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00084404
Clave InChI XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Oxepan-2-uno
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polycaprolactone
Punto de fusión 60.0°C
Fórmula lineal [-O(CH2)5CO-]n
Cantidad 500 g