Learn More
Tetrámero cíclico de tereftalato de polibutileno (ciclotetrakis(1,4-tereftalato de butileno)), Mikromol™
Descripción
Tetrámero cíclico de tereftalato de polibutileno (ciclotetrakis(1,4-tereftalato de butileno))
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer |
| CAS | 29278-72-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C48 H48 O16 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,48,49-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,49,51,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone (9CI), Terephthalic acid, tetramol. cyclic tetramethylene ester (8CI), 1,4-Butanediol, tetramol. cyclic terephthalate (8CI), Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), PBT Cyclic Tetramer, Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer (Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate)) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H48O16/c49-41-33-9-11-35(12-10-33)43(51)59-27-3-4-29-61-45(53)37-17-19-39(20-18-37)47(55)63-31-7-8-32-64-48(56)40-23-21-38(22-24-40)46(54)62-30-6-5-28-60-44(52)36-15-13-34(14-16-36)42(50)58-26-2-1-25-57-41/h9-24H,1-8,25-32H2 |
| SMILES | O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCCCOC(=O)c5ccc1cc5 |
| Peso molecular (g/mol) | 880.8851 |
| Mostrar más |