Learn More
Sal sódica de ácido polianetol sulfónico, uso con reactivos, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | (250)n |
| Grado | Reactivo |
| Forma física | Sólido |