Learn More
Sal sódica de ácido polianetol sulfónico, uso con reactivos, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426322 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426322 5 g -
11436322 25 g 25 g
11446322 100 g -
11456322 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11426322 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210292305
CAS 52993-95-0
Fórmula molecular (C10H11O4SNa)n
Número MDL MFCD00148427
Sinónimo sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) (250)n
Grado Reactivo
Forma física Solid