Especificaciones
| CAS | 63428-83-1 |
| Fórmula molecular | C18H35N3O3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | polyamide, polyamide without fluorescence |
| Clave InChI | HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 341.50 |
| PubChem CID | 71311215 |