Learn More
Scilabub™ Guantes protectores de fibra de poliamida
Código de producto. 12302239
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
1 par
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12302239 Medio 1 par
11883841 Medio paquete de 2
11873801 Pequeño paquete de 2
12921185 Pequeño 1 par
11893841 Grande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12302239 Proveedor Scilabub™ N.º de proveedor GAU/NM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    214.10€ / 1 pares
    Ahorro 29.90€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estos guantes de poliamida estilo manopla Nomex™ resistentes al calor soportan hasta 260 °C (temperatura de trabajo, solo calor seco) y están hechos de un tejido de punto para una mayor comodidad.
  • Resistente al calor (temperatura °de trabajo de 260 °C, solo calor seco)
  • Baja conductividad térmica
  • Libres de asbesto
  • Grosor doble
  • Tejido de punto para una mayor comodidad
  • No se contraen ni se derriten
  • No se ven afectados por los lavados
  • Resistente
  • Cumple con EN338: 2 X 4 X y EN407: 41324X
Specifications
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Color Rojo
Material Poliamida
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Resistente a Calor, productos químicos
Longitud (métrico) 52 cm