Learn More
Buerkle™ Llave de paso electroconductora de poliamida
Código de producto. 11981451 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliamida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11981451 Poliamida cada uno
1 options
Código de producto. 11981451 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05251100
En stock
La llave de paso electroconductora de poliamida Buerkle™ es una llave adecuada para disolventes.
  • Con ángulo de descarga y boquilla giratoria que evita goteos
  • Con pico cónico para botellas con aberturas estrechas con un diámetro de 6 a 8 mm.
  • Piezas en contacto con los medios de PA conductoras de electricidad y de PTFE
  • Se suministra con adaptador PA conductor de electricidad para rosca interior de 0,75 in
  • Cierre hermético para un sellado completo
  • Especialmente sin esfuerzo
  • Con tuerca de tapón de conexión, posición vertical de la llave de paso garantizada
  • Resistente a presiones de hasta 2 bar a 20 °C (sin soporte de descarga ni ojal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso electroconductora
Material Poliamida
Longitud (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Solvents
Para utilizar con (equipo) Nearly all commercially available canisters and barrels with 0.75 in. outer threads or (with the supplied adapter) 0.75 in. inner threads
Incluye Adaptador de poliamida
Color Black