Learn More
Poliacrilonitrilo, TRC
Código de producto. 30424306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424306 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30424306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6881535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Fórmula molecular (C3H3N)x
Cantidad 5 g
Sinónimo ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Peso molecular (g/mol) 53.06
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.