Learn More
Poliacrilonitrilo, TRC
Código de producto. 30421601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421601 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30421601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68815350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Fórmula molecular (C3H3N)x
Cantidad 50 g
Sinónimo ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Peso molecular (g/mol) 53.06