Learn More
Poliacrilonitrilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11478195 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11478195 5 g
1 options
Código de producto. 11478195 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521753805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Fórmula molecular C3H3N
Sinónimo acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
Cantidad 5 g
Clave InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC#N
Nombre IUPAC prop-2-enenitrilo
Peso molecular (g/mol) 53.064
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217