Learn More
Poliacrilamida (10% en H2O , Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30417520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30417520 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6881501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyacrylamide
CAS 9003-05-8
Fórmula molecular (C3H5NO)x
Cantidad 1 g
Sinónimo Acrylamide','polymers (8CI), 2-Propenamide hydrochloride homopolymer, 2300S, 2J, 3330s, 38F, 920MPM, AK, AK (flocculant), AMF, AP 273, ASP 6, Accotrol S 622, Acrylamide homopolymer, Acryperse M 2000A, Alcoflood 1175, American Cyanamid KPAM, American Cyanamid P 250, Aminogen PA, Amol, Aquamid, Aquasorb 3005KB, Aron F 40, BanDrift, Boze Floc N 46BT, CM 303, CM 311, CM 311 (polymer), CPF 802, CS 141, CS 141 (polymer), Calgon 470, Calgon 800, Cogum 20P, Cogum 25H, Colsize WLV, Companion PCT 12, Cosmogel, Cosmotone Z, Criterion TGX Any kD Stain-Free Precast Gel, Cyanamer A 15L, Cytame 5, DALT, Diaclear MA 3000H, Diaclear MN 3000, Diaclear MN 3000H, Discol 4600, Fennopol K 6450, Floc 1403C, Flopam AN 945, Flygtol GB, Formacryl, Formula 358, GPA-u, Gelamide 250, Get-Down, H 106, H 106 (acrylic resin), Hamacoat P 3800, Haricoat, Harmide K 123, Harmide RB 32, Himoloc ND 270, Himoloc OK 507, Himoloc SS 200, Hiset P 700, Hiset P 700SN, Hiset PN 550, Hiset PN 750, Hydraid 6696EZ, IPM 320, Instar NS, Kuricoat C 402, Lamflood 746, MS 4000HSF, Magnafloc E 30, Magnifloc 900N, Marwit SU 4, Marwit SU 8, Meipam M 200, Migunon NS, Mirbane 301, Multifloc 231, Multigel 10/20, Myresin R 10L, Nalco, Nalsize 7541, Nordfloc AN 920SH, Orfloc ON 2, Pamid, Pararokku 2A111, Parasol MG, Percol 2300, Percol 333, Percol 3335, Percol 540, Plex 4847D, Polias 320, Polyacron KR 143, Polyacrylamide, Polyacrylon PD 365R, Polyhall, Polymerset, Polymin, Polysic, Polystron, Polytex A, Pomosist 117, Praestol, Proquim 17-14, Quick Floc, Rheolate 402, Rira Gum SJ 108, S 602, SFA 120, ST 50000, Sanfloc AL 310P, Sanpoly A 520, Santac, Seabetter AD, Sedifloc, Sedipur TF, Sedipur TF 514, Sepaflux CE 5174, Shallol AM 253P, Solidokoll K, Solvitose 433, Stargum AD-S, Stockosorb KL, Stokopol D 2624, Sumifloc FN 10H, Sumirez, Superfloc N, Sursolan P 5, TRP 1044, TY 007, Texapret AM, Tulsepar PNS 1, VN 728, Versicol, Vistowall 300, Viterra II, WIN-NPH, X-Coat P 130C, Zonen A, c-PAGEL
Peso molecular (g/mol) 101.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1