Learn More
Koflo Mezcladores en línea sin montar de poliacetal
Código de producto. 11754109 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11754109 121 mm paquete de 10
11792653 127 mm paquete de 10
11744109 152 mm paquete de 10
11764109 241 mm paquete de 10
11774109 254 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11754109 Proveedor Koflo N.º de proveedor 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.4 in.
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 4.8 in.
Longitud (métrico) 121 mm
Tipo Mezcladores en línea sin montar