Learn More
Buerkle™ Pinzas de manguera de poliacetal
Código de producto. 10163042 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10 a 11 mm
11 a 12 mm
12 a 14 mm
13 a 15 mm
15 a 17 mm
17 a 19 mm
18 a 20 mm
20 a 22 mm
23 a 25 mm
6 a 6,5 mm
9 a 10 mm
Förpackningsstorlek
10 PCS
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Tamaño de los tubos unitSize
10163042 17 a 19 mm paquete de 10
10382482 6 a 6,5 mm paquete de 10
10054083 9 a 10 mm paquete de 10
10591954 10 a 11 mm paquete de 10
10696453 11 a 12 mm paquete de 10
10542403 12 a 14 mm paquete de 10
10347752 13 a 15 mm paquete de 10
10275872 15 a 17 mm 10 PCS
10616843 18 a 20 mm paquete de 10
10001922 20 a 22 mm paquete de 10
10033513 23 a 25 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10163042 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 86780019
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Utilice estas pinzas de manguera de poliacetal Buerkle™ para sujetar hacia abajo los tubos y obtener un ajuste seguro.
  • Pinzas de manguera fabricadas con poliacetal (POM)
  • Disponibles en diámetros variables
  • El POM es blanco, esterilizable, no se oxida, es permanentemente elástico e higiénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material Poliacetal
Para utilizar con Mangueras
Cantidad de embalaje 10 unidades/paquete
Tamaño de los tubos 17 a 19 mm
Color Blanco
Tipo de producto Pinza de manguera
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.