Learn More
Poliuretano (vinilo, canelato) (media Mn 40.000, polvo), TRC
Código de producto. 30416978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416978 250 mg
30426521 2.5 g
30410537 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP699170250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-06-0
Fórmula molecular (C11H10O2)nC2H6
Nombre IUPAC butan-2-yl(E)-3-fenilprop-2-enoato
SMILES CCC(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl Cinnamate)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O2/c1-3-11(2)15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/b10-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.115