Learn More
Cloruro de polivinilo, carboxilado, P.M. medio 220 000, contenido de carboxilo medio 1,8 % peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573741 100 g Frasco de vidrio 100 g
10183960 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183311000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25702-80-1 | (C2H3R)n | 134.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25702-80-1
Fórmula molecular (C2H3R)n
Peso molecular (g/mol) 134.56
Número MDL MFCD00084460
Clave InChI SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
PubChem CID 3080734
Nombre IUPAC cloroeteno; ácido prop-2-enoico
SMILES *-CC(-*)[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl chloride), carboxylated
Color Blanco
Forma física Polvo amorfo
Densidad 1.3900g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.39