Learn More
Alcohol polivinílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15580564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15580564 100 g 100 g
15570564 25 g 25 g
15590564 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15580564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05€
    51.65€ / 100 g
    Ahorro 9.40€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-89-5
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 44.05
Número MDL MFCD00081922
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
Nombre IUPAC Etenol
SMILES OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
Punto de fusión 230.0°C to 240.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.