Learn More
Alcohol polivinílico, 99-100 % hidrolizado, peso molecular aproximado 124.000
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(OH)-]n |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
RU– Solo para uso en investigación