Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 98,0-98,8 %, P. M. aprox. 31 000-50 000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
| pH | 5.0 to 7.0 (4% aq. soln.) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(OH)-]n |
| Cantidad | 1 kg |
| Índice Merck | 15,7706 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Viscosidad | 5.5-6.6 mPa.s (20°C 4% aq. sol.) |
| Porcentaje de pureza | 98.0-98.8% |