Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
| pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(OH)-]n |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15,7706 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Viscosidad | 53-63 mPa.s (20°C 4% aq. sol.) |
| Porcentaje de pureza | 92.0-94% |