Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 87,0-89,0%, P. M. aprox. 31 000-50 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15245968 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15245968 100 g 100 g
15225968 1 kg 1 Kg
15235968 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15245968 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.50€
    29.65€ / 100 g
    Ahorro 5.85€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Indicador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-89-5
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 44.05
Número MDL MFCD00081922
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
Nombre IUPAC Etenol
SMILES OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
Punto de fusión 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,7706
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosidad 5.2-6.2 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Porcentaje de pureza 87.0-89%